Få mere at vide
Ethyl Alcohol, HPLC/Spectrophotometric Grade, Pure, Honeywell™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl alcohol, Pure |
| Tæthed | 0.789g/mL at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 14°C (57.2°F) |
| Lineær formel | CH3CH2OH |
| FN nummer | UN1170 |
| Formel vægt | 46.07g/mol |
| Grad | HPLC/Spectrophotometric |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 200 proof |