Få mere at vide
Ethyl Alcohol, ≥99.5%, Pure, Honeywell™
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
25 L
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl alcohol, Pure |
| Tæthed | 0.789g/mL at 20°C |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 14°C (57.2°F) |
| Lineær formel | CH3CH2OH |
| FN nummer | UN1170 |
| Formel vægt | 46.07g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyl alcohol, Pure
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.