Få mere at vide
Ethyl adamantane-1-carboxylate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480338
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480338 50 g 50g
11460338 2 g 2g
11470338 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24518.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2094-73-7
Molekylær formel C13H20O2
Molekylvægt (g/mol) 208.30
MDL nummer MFCD00078272
InChI nøgle SYEXGNJRYPOUSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-adamantanecarboxylate, ethyladamantane-1-carboxylate, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylate, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-carboxylic acid, ethyl ester, pubchem8778, acmc-1cctj, 1-ethoxycarbonyladamantane, ethyl adamantanecarboxylate
PubChem CID 123141
IUPAC navn ethyl adamantane-1-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl adamantane-1-carboxylate
Kogepunkt 90°C to 91°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.489
Mængde 50 g
Beilstein 2050027
Formel vægt 208.3
Procent renhed ≥98%