Få mere at vide
Ethylakrylat (stabiliseret med 4-methoxyphenol), TRC
Artikelnummer. 30383623
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383623 25 g
30380979 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383623 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89730025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-88-5
Molekylær formel C5 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Synonym Acrylic acid ethyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate, Ethyl acrylate, Ethyl acrylic ester, Ethyl propenoate, NSC 8263
IUPAC navn ethylprop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylic acid-ethyl ester
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formel vægt 100.0524