Få mere at vide
Ethylakrylat, 99%, stikk. med ca. 20 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11432877
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432877 500 mL 500ml
11448940 100 mL 100ml
11442877 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15493.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Ethylacrylat anvendes i syntesen af forskellige farmaceutiske mellemprodukter, tekstiler og ikke-vævede fibre. Det er meget udbredt til fremstilling af polymerer, herunder harpiks, plast, gummi og protesemateriale. Det er aktivt involveret i fremstillingen af dimethylaminoethylacrylat (DMAEA), som bruges som monomer til fremstilling af flokkuleringsmidler til vandbehandling. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af vandbaseret latexmaling og klæbemidler, tekstil- og papirbelægninger og læderfinishharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylacrylat anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske mellemprodukter, tekstiler og ikke-vævede fibre. Det er meget udbredt til fremstilling af polymerer, herunder harpiks, plast, gummi og protesemateriale. Det er aktivt involveret i fremstillingen af dimethylaminoethylacrylat (DMAEA), som bruges som monomer til fremstilling af flokkuleringsmidler til vandbehandling. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af vandbaseret latexmaling og klæbemidler, tekstil- og papirbelægninger og læderfinishharpikser.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether og chloroform. Let blandbar med vand og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, aminer, peroxider, chlorsulfonsyre, fugt og stærke alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-88-5
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00009188
InChI nøgle JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
PubChem CID 8821
ChEBI CHEBI:82327
IUPAC navn ethylprop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acrylate
Navn note stabiliseret med ≈20ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -71 °C
Tæthed 0.924
Kogepunkt 99 °C til 100 °C
Flammepunkt −1 °C (30 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel CH2=CHCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.406
Mængde 500 mL
FN nummer UN1917
Beilstein 773866
Merck Index 14,3759
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether og kloroform. Stille blandet med vand og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%