Få mere at vide
Ethylakrylat, 99,5 %, stabiliseret
Artikelnummer. 10539430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10539430 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10132910 25 mL Glasflaske 25ml
10172860 1 L Glasflaske 1 L
10247253 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10539430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117980025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-88-5 , 150-76-5
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00009188
InChI nøgle JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
PubChem CID 8821
ChEBI CHEBI:82327
IUPAC navn ethylprop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acrylate
Navn note Stabiliseret
Smeltepunkt -71 °C
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 99 °C
Flammepunkt 16 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,40% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1,4050 til 1,407
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 399
Fieser 06,251; 13,272
Merck Index 15, 3813
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,5% (25 °C). Andre opløseligheder: frit blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler
Stabilisator 10 til 20 ppm MEHQ
Viskositet 0,58 mPa (20 °C)
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99.50%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acrylate, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.