missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl Acetylsalicylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl Acetylsalicylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Acetylsalicylate |
| CAS | 529-68-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl Acetylsalicylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Acetyloxy)-benzoic acid ethyl ester, Acetylsalicylic acid, ethyl ester (5CI), Salicylic acid, ethyl ester, acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid ethyl ester, 2-Carbethoxyphenyl acetate, Ethyl 2-acetoxybenzoate, Ethyl acetylsalicylate, Ethyl o-acetoxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-3-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)15-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccccc1OC(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 2-acetyloxybenzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?