Få mere at vide
Ethyl acetopyruvate, 98%
Artikelnummer. 11414884
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414884 5 g 5g
11424884 25 g 25g
11434884 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414884 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13808.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 615-79-2 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Ethylacetopyruvat anvendes til fremstilling af 5-methyl-isoxazol-3-carboxylsyreethylester. Det er involveret i fremstillingen af ethyl-5-amino-2-methylpyndin-4-carboxylat ved at reagere med nitroacetamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylacetopyruvat anvendes til fremstilling af 5-methyl-isoxazol-3-carboxylsyreethylester. Det er involveret i fremstillingen af ethyl-5-amino-2-methylpyndin-4-carboxylat ved at reagere med nitroacetamid.
Opløselighed Blandbar med
vand, ether, chloroform, methanol og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-79-2
Molekylær formel C7H10O4
Molekylvægt (g/mol) 158.15
MDL nummer MFCD00009124
InChI nøgle OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69208
IUPAC navn ethyl-2,4-dioxopentanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetopyruvate
Smeltepunkt 16°C to 18°C
Tæthed 1.126
Kogepunkt 108°C to 109°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.473
Mængde 5 g
Beilstein 607062
Synonym ethyl 2,4-dioxovalerate, ethyl acetopyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl2,4-dioxovalerate, 2,4-dioxo-pentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-pentanoic-acid-ethyl-ester, 2,4-dioxo-pentanoicacid ethylester, ethyl 2,4-dioxo-valerate, ethyl 2,4-dioxo-pentanoate
Opløselighedsinformation Miscible with water,ether,chloroform,methanol and ethanol.
Formel vægt 158.15
Procent renhed 98%