Få mere at vide
Ethylacetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30385192
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30385192 250 g
1 options
Artikelnummer. 30385192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE899545250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetoacetate
CAS 141-97-9
Molekylær formel C6H10O3
Mængde 250 g
Synonym Ethyl Acetoacetate-1,2,3,4, 1-Ethoxybutane-1,3-dione, 3-Oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Ethyl Ester, Acetylacetic Acid Ethyl Ester, EAA, Ethyl 2-Acetoacetate, Ethyl 2-Methyl-3-oxopropionate, Ethyl 3-Ketobutyrate, Ethyl 3-Oxobutanoate, Ethyl 3-Oxobutyrate, Ethyl Acetoacetate, Ethyl Acetonecarboxylate, Ethyl Acetylacetate, NSC 37390, NSC 8657
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C
IUPAC navn ethyl 3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Formel vægt 130.063