Learn More
Ethyl Acetoacetate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899690
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Packungsgröße:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
15899690 25 L -
15879690 100 mL -
15889690 1 L -
15846490 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15899690 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8096229025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-97-9
Spezifikation
Smeltepunkt -53.3°C
Tæthed 1.03 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00009199
Mængde 25 L
Synonym Ethyl acetoacetate, EAA, Acetoacetic acid ethyl ester, Ethyl acetoacetate
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Grad Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.