Få mere at vide
Ethyl Acetoacetate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899690
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15899690 25 L -
15879690 100 mL -
15889690 1 L -
15846490 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15899690 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8096229025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-97-9
Tekniske data
Smeltepunkt -53.3°C
Tæthed 1.03 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00009199
Mængde 25 L
Synonym Ethyl acetoacetate, EAA, Acetoacetic acid ethyl ester, Ethyl acetoacetate
Molekylvægt (g/mol) 130.14