Få mere at vide
Ethylacetimidat hydrochlorid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Acetimidate Hydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 123.0451 |