Få mere at vide
Ethyl Acetimidate Hydrochloride (>90%), TRC
Artikelnummer. 30371855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371855 5 g
30373131 1 g
30377413 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30371855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8988285G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2208-07-3
Molekylær formel C4H9NO . HCl
Molekylvægt (g/mol) 123.58
Synonym Ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Acetimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Ethyl acetimidate hydrochloride, Ethyl acetoamidate hydrochloride, Ethyl acetocarboximidate hydrochloride, Ethyl acetoimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidoate hydrochloride, Ethyl iminoacetate hydrochloride, Acetimidic acid ethyl ester hydrochloride, Ethanimidic acid ethyl ester hydrochloride
IUPAC navn ethyl ethanimidate;hydrochloride
SMIL Cl.CCOC(=N)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetimidate Hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H
Formel vægt 123.0451
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.