Få mere at vide
Ethylacetat, ULTRA RESI-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Beskrivelse
- Til brug i gaskromatografi (GC), organisk restanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Acetate |
| Mængde | 4 L |
| Flammepunkt | −4.00°C (39.2°F) |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 0.90kg |
| Formel vægt | 88.11 |
| Grad | ULTRA RESI-ANALYZED |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.