Få mere at vide
Ethyl acetate, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
Artikelnummer. 15451517
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451517 4 x 1 L 1 L
11323558 1 L 1 L
11313558 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039177.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ethylacetat i sin meget rene form bruges som opløsningsmiddel til spektrofotometriske anvendelser. Det er mest velegnet til HPLC-instrumenter og spektrofotometre inklusive UV-synligt spektrofotometer, IR-spektrometer og massespektrometer. Derudover kan det også bruges som opløsningsmiddel i søjlekromatografi og opløsningsmiddelekstraktion. Det bruges også i lim, neglelakfjerner, koffeinfri te og kaffe og cigaretter. Det er til stede i konfekture, parfume og frugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -84°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.902 g/mL
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -3°C (26°F)
Lugt Sweet
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.372
Lineær formel CH3CO2CH2CH3
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Kogepunkt 77°C
Opløselighedsinformation Miscible in ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad Spektrofotometrisk