Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl acetate |
| Smeltepunkt | -83,5 °C |
| Absorbans | 0,01 maks. ved 330 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,05 maks. ved 275 nm, 0,1 max ved 263 nm, 0,5 maks. ved 257 nm, 1 maks. ved 255 nm |
| Tæthed | 0.9020g/mL |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | −4 °C |
| Emballage | EcoSafPak™ Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3710 til 1,3740 |
| Rester efter fordampning | 0,003% maks. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl acetate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.