Få mere at vide
Ethylacetat, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15682900
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
35 kg
180 kg
Emballage:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Metal tromme
Plastflaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
180kg
2.5 L
35kg
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15682900 1 L Plastflaske 1 L
15692900 1 L Glass Bottle 1 L
15602910 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15642910 5 L Aluminum Bottle 5 L
15612910 35 kg Rustfri stål dåse 35kg
15672900 180 kg Metal tromme 180kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15682900 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 272271L
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Tæthed 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 2.2 to 11.5% (38°F)
Flammepunkt −3°C (26.6°F)
Tændingspunkt 801°F
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 73mmHg (20°C)
FN nummer 1173
Beilstein 506104
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.