Få mere at vide
Ethylacetat, LC-MS CHROMASOLV™, Solstice
Artikelnummer. 15654750
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15654750 2.5 L 2.5 L
15644750 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15654750 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 349722.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 DKK
    936.45 DKK / 2.5 L
    Spare 123.55 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Til analyse af LC-MS og LC-UV sporstoffer
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
  • Lavgradient baseline-drift
  • Lave niveauer af sporstoffer
  • Ingen ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Tæthed 0,902 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 2,2 til 11,5 %, 38 °F
Flammepunkt −3 °C (26,6 °F)
Tændingspunkt 801 °F
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 73 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1173
Formel vægt 88,11 g/mol
Procent renhed ≥99,7% (GC)
Grad LC-MS CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl acetate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.