Få mere at vide
Ethylacetat, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15496051 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15496051 1 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 1 L
15443224 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496051 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 928202
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Til brug i væskekromatografi (HPLC& UHPLC)& spektrofotometri; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate
Mængde 1 L
Flammepunkt −4.00°C (− 39.2°F)
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.90kg
Formel vægt 88.11
Grad HPLC
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl Acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i