Få mere at vide
Ethylacetat, HPLC-grad, 99,5+%
Artikelnummer. 11338167
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338167 1 L 1 L
11328167 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022912.K2
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 3ppm, klorerede pesticider 5ppt, H2O 0,05% | CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Ethylacetat i sin meget rene form bruges som opløsningsmiddel til spektrofotometriske anvendelser. Det er mest velegnet til HPLC-instrumenter og spektrofotometre inklusive UV-synligt spektrofotometer, IR-spektrometer og massespektrometer. Derudover kan det også bruges som opløsningsmiddel i søjlekromatografi og opløsningsmiddelekstraktion. Det bruges også i lim, neglelakfjerner, koffeinfri te og kaffe og cigaretter. Det er til stede i konfekture, parfume og frugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt °C til 84 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0,902 g/cm3
Mængde 1 L
Flammepunkt -3 °C (26 °F)
Tændingspunkt 460 °C (860 °F)
Lugt Frugtlignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.372
Analyseprocentområde >99.5%
Beilstein 506104
Kogepunkt 77 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, acetone, diethylether og benzen.
Formel vægt 88.11
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate