Beskrivelse
C4H8O2, CAS-nummer-141-78-6, 2,5L, 75 grader.C, CHEBI:27750, Farveløs, 88,11g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, ethylacetat, -83,5 grader.C, 81,5 grader, glas, 8110 glas, 8110 glas, 81d glas. 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103mbar ved 20°C, 0,45cp ved 20°C
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Damptryk | 103 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,45 cp ved 20 °C |
| Dampdensitet | 3.04 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -83,5 °C |
| Kogepunkt | 75 °C |
| SMIL | CCOC(C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyl acetate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acetate