Få mere at vide
Ethylacetat, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10040140 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10040140
Brand: Fisher Chemical E/0906/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C4H8O2, CAS-nummer-141-78-6, 2,5L, 75 grader.C, CHEBI:27750, Farveløs, 88,11g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, ethylacetat, -83,5 grader.C, 81,5 grader, glas, 8110 glas, 8110 glas, 81d glas. 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103mbar ved 20°C, 0,45cp ved 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer 9171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
Tekniske data
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 103mbar at 20°C
Viskositet 0.45cp at 20°C
Dampdensitet 3.04
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Smeltepunkt -83.5°C
Kogepunkt 75°C
SMIL CCOC(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 88.106
Mængde 2.5 L
Formel vægt 88.11g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.