Få mere at vide
Ethyl Acetate, for HPLC, Dried, with Water Content <100ppm, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11478273 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11478273 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 11478273 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0907/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 141-78-6
Smeltepunkt -83.5°C
Farve Colorless
Kogepunkt 75°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer 9171
Mængde 2.5 L
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C
IUPAC navn ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
Dampdensitet 3.04
ChEBI CHEBI:27750
Formel vægt 88.11g/mol
Damptryk 103mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.