Få mere at vide
Ethylacetat, Honeywell™
Artikelnummer. 16605753 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plastflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
16605753 5 L Plastflaske
1 options
Artikelnummer. 16605753 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 163715L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens,≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 141-78-6
Mængde 5 L
Flammepunkt -4 °C
Emballage Plastflaske
Fysisk form Væske
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Procent renhed min. 99.0 %
Grad Reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate