Få mere at vide
Ethylacetat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivelse
Ethylacetat, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -83.5°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 75°C |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 103 mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.45cp at 20°C |
| Formel vægt | 88.11g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyl acetate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.