Få mere at vide
Ethylacetat / ethanolopløsning, til HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280952 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Artikelnummer. Mængde
30280952 4 L
1 options
Artikelnummer. 30280952 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T001514000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
  • Et grønt alternativ til klorerede opløsningsmidler som dichloromethan (DCM)
  • Egnet til brug til flash- og normalfasekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate Ethanol Solution
CAS 64-17-5, 141-78-6
Mængde 4 L
Emballage Ravglasflaske
Molekylær formel C2H6O
Koncentration 3:1 v/v
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Grad HPLC