Få mere at vide
Ethylacetat, miljøkvalitet, 99,5+%
Artikelnummer. 11315317
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315317 4 x 1 L 4 L
11305317 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040977.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Analyse af pesticidrester, miljø og GC | CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Ethylacetat anvendes primært som opløsningsmiddel og fortyndingsmiddel. Det bruges almindeligvis til at rense printpladerne, i nogle neglelakfjernere og også i rest-, miljø- og GC-analyser. Det bruges hovedsageligt som en duft ved fremstilling af parfume. Det bruges også i smagsstoffer, lim, til koffeinfri te og kaffe og i cigaretter. De andre mindre anvendelser af ethylacetat omfatter dets anvendelser i tekstiler, farvestoffer, sprængstoffer, fotografiske film og plader, kunstlæder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -84 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.902 g/mL
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -3 °C (26 °F)
Lugt Fedt
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.372
Lineær formel CH3CO2CH2CH3
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Kogepunkt 77 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, acetone, diethylether og benzen.
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad Miljø