missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl Acetate-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Acetate-d8 |
| CAS | 117121-81-0 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C4 D8 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethyl-d5 Acetate-d3, Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester Acetic-2,2,2-d3 Acid, Ethyl-d5 Ester Acetic-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.15 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?