Få mere at vide
Ethyl Acetate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl acetate 2,2,2-d3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| Formel vægt | 91.0713 |