Få mere at vide
Ethyl Acetate-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl acetate 2,2,2-d3 |
| CAS | 90691-33-1 |
| Molekylær formel | C4 2H3 H5 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetic-2,2,2-d3 acid, ethyl ester, Acetic-d3 acid, ethyl ester (9 CI), Ethyl acetate-d3 (6 CI), Acetic-2,2,2-d3 acid ethyl ester, Ethyl acetate-2,2,2-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.12 |
| Formel vægt | 91.0713 g/mol |
| Vis mere |