Få mere at vide
Ethyl acetate, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Solstice
Artikelnummer. 15626120
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15626120 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15626120 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 6505281L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
CAS 141-78-6
Tæthed 0.902g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 2.2 to 11.5%, 38°F
Flammepunkt −3°C (26.6°F)
Tændingspunkt 801°F
Molekylær formel C4H8O2
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 73 mmHg (20°C)
MDL nummer MFCD00009171
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C
IUPAC navn ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed 99%
Grad CHROMASOLV™ Plus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.