Få mere at vide
Ethylacetat CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15654560
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15654560 4 x 2.5 L Pakke med 4
15694550 100 mL 100ml
15614560 1 L 1 L
15634560 2 L 2 L
15624560 2.5 L 2.5 L
15664560 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud.
Artikelnummer. 15654560 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348584X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud.
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,7 %
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -84°C
Navn note for HPLC
Tæthed 0.902g/mL at 25°C
Mængde 4 x 2.5 L
Brydningsindeks n20/D 1.3720
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 73mmHg (20°C)
Beilstein 506104
Kogepunkt 76.5°C to 77.5°C
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.7%
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.