Få mere at vide
Ethylacetat, Til analyse af pesticidrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15633200
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15633200 1 L 1 L
15643200 2.5 L 2.5 L
15653200 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15633200 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 310631L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ , til analyse af pesticidrester
  • Til gaskromatografi (GC)
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate
Tæthed 0.902g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 2.2 to 11.5% (38°F)
Flammepunkt −3°C (26.6°F)
Tændingspunkt 801°F
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 73mmHg (20°C)
FN nummer 1173
Beilstein 506104
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 88.11g/mol
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate