Få mere at vide
Riedel-de Haën Ethylacetat CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15965500
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
45 L
200 L
Pakningsstørrelse:
18 L
200 L
45 L
7 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15965500 7 L 7 L
15935500 18 L 18 L
15955500 45 L 45 L
15945500 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15965500 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 348587L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ethylacetat CHROMASOLV™ til HPLC og organisk syntese,≥ 99,7 %.
  • Til HPLC og organisk syntese.
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler.
  • Høj parti-til-lot-konsistens.
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
pH No data available
Smeltepunkt -84°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.901 g/cm3
Mængde 7 L
Flammepunkt 11.5 %(V)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 97 hPa (20°C)
Viskositet 0.45 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Kogepunkt 77°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.70%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.