Få mere at vide
Solstice Ethylacetat CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15965440
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
45 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15965440 7 L 7 L
15945440 18 L 18 L
15955440 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15965440 Leverandør Solstice Leverandørnr. 310637L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Ethylacetat CHROMASOLV™ til analyse af pesticidrester,≥ 99,9 %.
  • Til gaskromatografi (GC).
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
pH Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt -84 °C
CAS min % ≥90.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0,901 g/cm3
Mængde 7 L
Flammepunkt 11.5 %(V)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 97 hPa (20 °C)
Viskositet 0,45 mPa (20 °C)
FN nummer UN1173
Koncentration ≥99.90%
Kogepunkt 77 °C (1,013 hPa)
Procent renhed ≥99.90%
Grad GC