missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Riedel-de Haën Ethylacetat CHROMASOLV™

Artikelnummer. 15955440
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
7 L
18 L
45 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15955440

Brand: Riedel-de Haën 3106345L

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ethylacetat CHROMASOLV™ til analyse af pesticidrester,≥ 99,9 %.

  • Til gaskromatografi (GC).
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.

Kemiske identifikatorer

CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
pH No data available
Smeltepunkt -84°C
CAS min % ≥90.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.901 g/cm3
Kogepunkt 77°C (1.013 hPa)
Mængde 45 L
Flammepunkt 11.5 %(V)
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 97 hPa (20°C)
FN nummer UN1173
Viskositet 0.45 mPa.s (20°C)
Koncentration ≥99.90%
Procent renhed ≥99.90%
Grad GC
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.