Få mere at vide
Riedel-de Haën Ethylacetat CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15975500
Skift visning
Mængde:
7 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15975500 7 L 7 L
1 options
Artikelnummer. 15975500 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 34858D7L
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Ethylacetat CHROMASOLV™ til HPLC og organisk syntese,≥ 99,7 %.
  • Til HPLC og organisk syntese.
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler.
  • Høj parti-til-lot-konsistens.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
pH No data available
Smeltepunkt -84°C
CAS 141-78-6
CAS min % ≥90.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.901 g/cm3
Mængde 7 L
Flammepunkt -4°C
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylær formel C4H8O2
Damptryk 97 hPa (20°C)
MDL nummer MFCD00009171
Viskositet 0.45 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Synonym EtOAc
Kogepunkt 77°C (1,013 hPa)
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(C)=O
IUPAC navn ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Procent renhed ≥99.7%
Grad HPLC