Få mere at vide
Ethylacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15364528 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15364528 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10697212 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10388003 2.5 L HDPE flaske 2.5 L
10429750 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10182392 5 L Metal dåse -
12058598 5 L Plastbeholder 5 L
10396320 25 L Metal dåse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15364528 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0900/17X
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C4H8O2, CAS nummer-141-78-6, eddikesyre ethylester, eddikesyre, ethylester, eddikesyre ester, eddikesyre ether, acetidin, acetoxyethan, ethylacetat, ethyl eddikesyre ester, ethyl ethanoat, eddike naphtha, 2,5 grader C, 70 BI Farve: 2,7 L, 70 BI, 700 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, ethylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer 9171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
Tekniske data
Smeltepunkt -83.5°C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 103 mbar at 20°C
Viskositet 0.45 cp at 20°C
Synonym Ethyl Ethanoate, Acetoxyethane, Acetic acid ethyl ester, Acetic ether, Ethyl acetic ester
Kogepunkt 75°C
SMIL CCOC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Formel vægt 88.11 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.