Få mere at vide
Ethylacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10388003 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10388003 2.5 L HDPE flaske 2.5 L
10697212 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
15364528 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10429750 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10182392 5 L Metal dåse -
12058598 5 L Plastbeholder 5 L
10396320 25 L Metal dåse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10388003 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/0900/PC17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C4H8O2, CAS nummer-141-78-6, eddikesyre ethylester, eddikesyre, ethylester, eddikesyre ester, eddikesyre ether, acetidin, acetoxyethan, ethylacetat, ethyl eddikesyre ester, ethyl ethanoat, eddike naphtha, 2,5 grader C, 70 BI Farve: 2,7 L, 70 BI, 700 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, ethylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer 9171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
Spezifikation
Smeltepunkt -83.5°C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Damptryk 103mbar at 20°C
Viskositet 0.45cp at 20°C
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Kogepunkt 75°C
SMIL CCOC(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 88.106
Formel vægt 88.11g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.