Få mere at vide
Ethylacetat, bioteknologisk kvalitet,≥ 99,8 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 15675680
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15675680 1 L Glasflaske 1 L
15685680 2 L Glasflaske 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675680 Leverandør Honeywell-Burdick and Jackson Leverandørnr. 4945181L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biotek. grad,≥ 99,8 %
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) udviklede de første højrente opløsningsmidler for mere end 50 år siden
  • Efterhånden som nye applikationer og teknikker dukker op, Burdick & Jackson fortsætter med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
  • Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -84°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.902g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 2.2 to 11.5% (38°F)
Flammepunkt −3°C (26.6°F)
Tændingspunkt 801°F
Lugt Characteristic fruity
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3COOC2H5
Damptryk 73mmHg (20°C)
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Kogepunkt 77°C
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.8%