Få mere at vide
Ethylacetat, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10313961 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10313961 2.5 L 2.5 L
10232311 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10313961 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9260.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver overlegen ydeevne med minimal risiko for forurenende stoffer, der kan begrænse nøjagtigheden og produktiviteten. Ethylacetat, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™ er et ultrarent opløsningsmiddel til analyse af organiske rester, der maksimerer et instruments følsomhed og detektionsevne.
BAGER ULTRA RESI-ANALYZED opløsningsmidler blev udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer. Disse opløsningsmidler er fuldt karakteriseret og partikontrolleret af ECD, FID eller andre metodespecifikke detektorer for at levere det højeste niveau af renhed og parti-til-lot-konsistens.
  • Unikke stabilisatorsystemer giver uovertruffen produktstabilitet og interferensfri resultater, når kemikalier kræver det
  • Optimeret destillation målrettet mod at fjerne reaktive urenheder, produktion af højere assays og smalle opløsningsmiddelfronter
  • Ydeevne testet til renhedsniveauer under de nedre kvantificeringsgrænser (LLQ) til sporanalytdetektion
  • Ydeevne er garanteret gennem den udløbsperiode, der er angivet på etiketten
  • Velegnet til krævende EPA-prøveoprydningsprotokoller
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -83.57°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9g/cm3
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 2.1 - 11.5 Vol %
Flammepunkt −4°C
Tændingspunkt 460°C
Lugt Fruit-like
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter For Organic Residue Analysis
Rester efter fordampning Max. 1 ppm
Assay Procent Noter Ved GC, korrigeret for vand
Titrerbar syre Max. 0.8μeq/g
Lineær formel CH3COOC2H5
Viskositet 0.44 mPas at 20°C
Vand Max. 0.05%
Kogepunkt 76°C to 78°C
Opløselighedsinformation 79g/L in water
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.6%
Grad BAGER ULTRA RESI-ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.