Få mere at vide
Ethylacetat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10382681 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 10382681
Brand: JT Baker 8038.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i histologiske applikationer.
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning, normalt kontrolleret af fysiske kriterier og ofte ved assay (af GC).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate
Smeltepunkt -83.57°C
CAS 141-78-6
Farve Farveløs
Udseende Passes test
Tæthed 0.9g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 76°C to 78°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 2.1 - 11.5 Vol %
Flammepunkt −1°C
Tændingspunkt 460°C
Lugt Fruit-like
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility, cGMP, IPEC member
Rester efter fordampning Max. 0.003%
Molekylær formel C4H8O2
Viskositet 0.44 mPas at 20°C
Vand Max. 0.1%
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Opløselighedsinformation 79g/L in water
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C
IUPAC navn ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Procent renhed ≥99%
Grad BAGER
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.