Få mere at vide
Ethylacetat, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10047430 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
5 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10047430
Brand: JT Baker 8037.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalie af høj kvalitet, der overgår ACS-specifikationerne til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug.
  • Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -83.57°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 76°C to 78°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 2.1 - 11.5 Vol %
Flammepunkt −1°C
Tændingspunkt 460°C
Lugt Fruit-like
Emballage EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Exceeds ACS specifications
Rester efter fordampning Max. 0.003%
Titrerbar syre Max. 0.0009meq/g
Lineær formel CH3COOC2H5
Viskositet 0.44mPas at 20°C
Vand Max. 0.2%
Opløselighedsinformation 79g/L in water
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad BAGER ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.