Tekniske data
| Smeltepunkt | -83°C |
| CAS | 141-78-6 |
| Farve | Maks. 10 (APHA) |
| Tæthed | 0.902 g/cm³ (20°C) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | -4°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Rester efter fordampning | max. 0.003% |
| Analyseprocentområde | min. 99.5% |
| Titrerbar syre | max. 0.0009 meq/g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.