Få mere at vide
Ethylacetat, ACS-reagens, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16695903
Skift visning
:
200 L
Artikelnummer.
16695903 200 L
1 options
Artikelnummer. 16695903 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65812200L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -84°C
CAS 141-78-6
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.901 g/cm3
Mængde 200 L
Flammepunkt -4°C
Molekylær formel C4H8O2
Lineær formel CH3COOC2H5
Kogepunkt 77°C (1013 hPa)
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(C)=O
IUPAC navn ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Grad ACS