Få mere at vide
Ethyl acetate, ACS, 99.5+%
Artikelnummer. 11317458
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
20 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317458 20 L 20 L
11470520 500 mL 500ml
11307458 1 L 1 L
11327458 4 x 1 L 4 L
11337458 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11317458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031344.M4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ethylacetat er meget udbredt som opløsningsmiddel til rengøring af printpladen. Det er mest velegnet til HPLC-instrumenter og spektrofotometre, herunder det UV-synlige spektrofotometer, IR-spektrometeret og massespektrometeret. Derudover kan det også bruges som opløsningsmiddel i søjlekromatografi og opløsningsmiddelekstraktion. Det bruges også i lim, neglelakfjerner, koffeinfri te og kaffe og i cigaretter. Det er til stede i konfekture, parfume og frugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate
Smeltepunkt -84°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.902 g/mL
Mængde 20 L
Flammepunkt -3°C (26°F)
Lugt Sweet
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.372
Lineær formel CH3CO2CH2CH3
FN nummer 1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Kogepunkt 77°C
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS