Få mere at vide
Ethylacetat, 99%
Artikelnummer. 11343076
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343076 1000 mL -
11333076 250 mL -
11353076 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10925.AU
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Ethylacetat er meget udbredt som opløsningsmiddel til rengøring af printpladen. Det er mest velegnet til HPLC-instrumenter og spektrofotometre, herunder det UV-synlige spektrofotometer, IR-spektrometeret og massespektrometeret. Derudover kan det også bruges som opløsningsmiddel i søjlekromatografi og opløsningsmiddelekstraktion. Det bruges også i lim, neglelakfjerner, koffeinfri te og kaffe og i cigaretter. Det er til stede i konfekture, parfume og frugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylacetat anvendes i vid udstrækning som opløsningsmiddel til rengøring af printpladen. Det er mest velegnet til HPLC-instrumenter og spektrofotometre, herunder det UV-synlige spektrofotometer, IR-spektrometeret og massespektrometeret. Derudover kan det også bruges som opløsningsmiddel i søjlekromatografi og opløsningsmiddelekstraktion. Det bruges også i lim, neglelakfjerner, koffeinfri te og kaffe og i cigaretter. Det er til stede i konfekture, parfume og frugt.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, acetone, diethylether og benzen.
Bemærkninger
Det er brandfarligt og kan være fugtfølsomt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -84 °C
Tæthed 0.902
Mængde 1000 mL
Flammepunkt −3 °C (26 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.372
Lineær formel CH3CO2CH2CH3
FN nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Kogepunkt 76 °C til 77 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, acetone, diethylether og benzen.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.