Få mere at vide
Ethylacetat, 99%
Beskrivelse
Ethylacetat er meget udbredt som opløsningsmiddel til rengøring af printpladen. Det er mest velegnet til HPLC-instrumenter og spektrofotometre, herunder det UV-synlige spektrofotometer, IR-spektrometeret og massespektrometeret. Derudover kan det også bruges som opløsningsmiddel i søjlekromatografi og opløsningsmiddelekstraktion. Det bruges også i lim, neglelakfjerner, koffeinfri te og kaffe og i cigaretter. Det er til stede i konfekture, parfume og frugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylacetat anvendes i vid udstrækning som opløsningsmiddel til rengøring af printpladen. Det er mest velegnet til HPLC-instrumenter og spektrofotometre, herunder det UV-synlige spektrofotometer, IR-spektrometeret og massespektrometeret. Derudover kan det også bruges som opløsningsmiddel i søjlekromatografi og opløsningsmiddelekstraktion. Det bruges også i lim, neglelakfjerner, koffeinfri te og kaffe og i cigaretter. Det er til stede i konfekture, parfume og frugt.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, acetone, diethylether og benzen.
Bemærkninger
Det er brandfarligt og kan være fugtfølsomt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl acetate |
| Smeltepunkt | -84 °C |
| Tæthed | 0.902 |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | −3 °C (26 °F) |
| Lugt | Fedt |
| Brydningsindeks | 1.372 |
| Lineær formel | CH3CO2CH2CH3 |
| FN nummer | UN1173 |
| Beilstein | 506104 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl acetate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acetate