Få mere at vide
Ethylacetat, 99,9%, ekstra tørt over molekylær sigte, AcroSeal™
Artikelnummer. 10394732 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10394732 100 mL AcroSeal™ Glasflaske -
11396515 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10732833 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394732 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364351000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 DKK
    197.65 DKK / 100ml
    Spare 41.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -83,5 °C
Navn note Over molekylære sigter
Farve Farveløs
Tæthed 0.9020g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt −4 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3710 til 1,3740
Renhedsgrad noter Vand <50 ppm
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 0.902
Lineær formel CH3CO2C2H5
Viskositet 0,45 mPa (20 °C)
Vand 0,005% Max. (Koulometrisk)
Beilstein 02, 125
Merck Index 15, 3811
Kogepunkt 75,0 °C til 78,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i benzen, acetone, kloroform, alkohol, ether
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99.9%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.