Få mere at vide
Ethylacetat, 99,6%, Til analyse af ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737836 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Artikelnummer. 10607571
Brand: Thermo Scientific Acros 423685000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00009171
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC navn ethylacetat
SMIL CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetate
Smeltepunkt -83.5°C
Tæthed 0.9020g/mL
Kogepunkt 75.0°C to 78.0°C
Mængde 500 mL
Flammepunkt −4°C
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3710 to 1.3740
Analyseprocentområde 99.6%
Rester efter fordampning 0.003% max.
Specifik vægtfylde 0.902
Titrerbar syre 0.0009 meq/g max.
Lineær formel CH3CO2C2H5
Viskositet 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Vand 0.2% max. (K.F.)
Merck Index 15, 3811
Opløselighedsinformation Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.